Learn More
Masterflex™ Tête de pompe standard avec boîtier en polycarbonate monocanal
Code produit. 11795089
Click to view available options
Débit:
0,002 à 8 l/min.
0,06 à 36 ml/min.
0,21 à 130 ml/min.
0,8 à 480 ml/min.
1,7 à 1000 ml/min.
2,8 à 1700 ml/min.
3,8 à 2300 ml/min.
4,8 à 2 900 ml/min
Matériau du rotor:
Acier inoxydable
Acier laminé à froid
Taille de la tubulure:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11795089
Marque: Masterflex™ 0701521
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les tête de pompe pour les applications courantes de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes. Les têtes de pompe standard à boîtier en polycarbonate monocanal Masterflex™ sont parfaites pour des applications dans des espaces limités et sont faciles à intégrer dans vos applications OEM.
Utilisez les têtes de pompe pour les applications courantes de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes.Les têtes de pompe standard à boîtier en polycarbonate monocanal Masterflex™ sont parfaites pour des applications dans des espaces limités et sont faciles à intégrer dans vos applications OEM.
  • Tête de pompe économique haute précision pour tubulure de précision
  • Les têtes standards sont moulées avec précision pour s’adapter à une taille unique de tubulure
  • Disponible avec boîtier en polycarbonate transparent (PC) avec rotors en acier laminé à froid (CRS) ou en acier inoxydable (SS)
  • La version CRS offre une économie, tandis que la version SS offre une meilleure résistance aux produits chimiques et une meilleure durabilité
  • Les modèles 52 avec boîtier en sulfure de polyphénylène noir opaque (PPS) et rotors SS offrent la meilleure résistance globale aux produits chimiques
  • La tête de pompe est compacte et de conception simple avec la même tubulure latérale d’entrée et de sortie
  • Les têtes standards sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM
Spécification
Dimensions (L x l x H) 7,6 H x 7 l x 6,4 cm P
Débit 1,7 à 1000 ml/min.
À utiliser avec (application) Pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées
Comprend Clé de chargement de tubulure, matériel de montage monocanal et tubulure de pompe en silicone de 38 cm de long (15 po)
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 3
Type d’occlusion Fixe
Profondeur totale (métrique) 6,4 cm
Hauteur totale (métrique) 7,6 cm
Largeur totale (métrique) 7 cm
Quantité 1/boîte
Matériau du rouleau Acier laminé à froid
Type de tubulure Tubulure L/S
Taille de la tubulure 15
Type Tête de pompe standard
Matériau du rotor Acier inoxydable
Vitesse 1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Polycarbonate