Learn More
Masterflex™ Tête de pompe standard avec boîtier en polycarbonate monocanal
Click to view available options
Débit:
0,002 à 8 l/min.
0,06 à 36 ml/min.
0,21 à 130 ml/min.
0,8 à 480 ml/min.
1,7 à 1000 ml/min.
2,8 à 1700 ml/min.
3,8 à 2300 ml/min.
4,8 à 2 900 ml/min
Matériau du rotor:
Acier inoxydable
Acier laminé à froid
Taille de la tubulure:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez les têtes de pompe pour les applications courantes de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité excellentes.Les têtes de pompe standard à boîtier en polycarbonate monocanal Masterflex™ sont parfaites pour des applications dans des espaces limités et sont faciles à intégrer dans vos applications OEM.
- Tête de pompe économique haute précision pour tubulure de précision
- Les têtes standards sont moulées avec précision pour s’adapter à une taille unique de tubulure
- Disponible avec boîtier en polycarbonate transparent (PC) avec rotors en acier laminé à froid (CRS) ou en acier inoxydable (SS)
- La version CRS offre une économie, tandis que la version SS offre une meilleure résistance aux produits chimiques et une meilleure durabilité
- Les modèles 52 avec boîtier en sulfure de polyphénylène noir opaque (PPS) et rotors SS offrent la meilleure résistance globale aux produits chimiques
- La tête de pompe est compacte et de conception simple avec la même tubulure latérale d’entrée et de sortie
- Les têtes standards sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM
Spécification
Spécification
| Débit | 0,002 à 8 l/min. |
| À utiliser avec (application) | Pour la distribution et le dosage |
| Comprend | Matériel de montage à canal unique, coffre remplaçable clé de chargement de tubulure |
| Nbre de canaux | 1 |
| Type d’occlusion | Fixe |
| Quantité | 1/boîte |
| Type de tubulure | Tubulure I/P |
| Taille de la tubulure | 73 |
| Type | Tête de pompe standard |
| Matériau du rotor | Acier laminé à froid |
| Afficher plus |