Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC manuelles
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 365F1901
Description
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC manuelles Thermo Scientific™. Les conceptions robustes et éprouvées sont optimisées pour le perçage de septum. Elles sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé et couvrent de nombreux volumes. Les marquages faciles à lire assurent une reproductibilité.
- Seringues disponibles en plusieurs volumes
- Seringues en PTFE Luer-Lok™
- Seringues en PTFE Luer-Slip
Spécification
25 μl ; Longueur : 50 mm ; Amovible | |
50 mm | |
Non | |
25 μl | |
Biseau | |
365RN225 |
Calibre 25 | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC, aiguille amovible | |
Ea. | |
50 mm | |
Échantillonneur automatique GC |