Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC manuelles
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 365C0741
54.88 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC manuelles Thermo Scientific™. Les conceptions robustes et éprouvées sont optimisées pour le perçage de septum. Elles sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé et couvrent de nombreux volumes. Les marquages faciles à lire assurent une reproductibilité.
- Seringues disponibles en plusieurs volumes
- Seringues en PTFE Luer-Lok™
- Seringues en PTFE Luer-Slip
Spécification
5 μl ; Longueur 50 mm ; Fixe | |
50 mm | |
Non | |
5 μl | |
Biseau |
Calibre 26 | |
Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe | |
Ea. | |
50 mm | |
Échantillonneur automatique GC |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%