Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles pour sceller et desceller les flacons à sertir
Utilisez les pinces à sertir et à dessertir manuelles pour flacon Thermo Scientific™ pour fixer ou retirer les bouchons à sertir des flacons, respectivement.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-DCR20
348.89 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les pinces à sertir et à dessertir pour flacon Thermo Scientific™ pour fixer ou retirer les bouchons à sertir des flacons, respectivement. Ces pinces à sertir et décapsuleurs manuels sont disponibles en tailles de 8 mm, 11 mm, 13 mm et 20 mm, et vous permettent de fixer ou retirer facilement les bouchons à sertir de manière fiable.
Spécification
Pince à dessertir manuelle | |
Flacons à sertir de 20 mm | |
Acier inox / Aluminium | |
SureSTART niveau 2 |