Learn More
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché, Fisher Chemical
42.10€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS 22189-08-8
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00149787
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sulfate de magnésium, sulfate de magnésium anhydre, acide sulfurique, sel de magnésium 1:1, sel amer, sulfate de magnésium 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI : 32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10316240
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/1100/53
500 g Récipient de poudre en plastique
42.10€
500g
10776101
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/1100/60
1 kg Récipient de poudre en plastique
77.15€
1kg
10224680
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/1100/61
2 kg Récipient de poudre en plastique
97.70€
2kg
10181860
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/1100/68
10 kg Récipient en plastique
185.00€
10kg
Description
Description
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché
Spécification
Identifiants chimiques
22189-08-8
120.36
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
24083
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
MgO4S
MFCD00149787
sulfate de magnésium, sulfate de magnésium anhydre, acide sulfurique, sel de magnésium 1:1, sel amer, sulfate de magnésium 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CHEBI : 32599
Spécification
1124°C
Blanc
MgO4S
sulfate de magnésium, sulfate de magnésium anhydre, acide sulfurique, sel de magnésium 1:1, sel amer, sulfate de magnésium 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
120.36
CHEBI : 32599
< 0.1 mmHg à 20°C
22189-08-8
Solide en poudre
MFCD00149787
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) sulfate
24083
120.36 g/mol