Learn More
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché, Fisher Chemical
Code produit. 10224680
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22189-08-8
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00149787
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 1124°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 2 kg
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
Poids de la formule 120.36g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur <0.1mmHg at 20°C