Learn More
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché
Spécification
Spécification
Point de fusion | 1124°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 500 g |
Nom IUPAC | magnesium(2+) sulfate |
Poids de la formule | 120.36 g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Tension de vapeur | < 0.1 mmHg à 20°C |