Learn More
Oxyde de magnésium, 98 %, extra pur, poudre, granulométrie : 99 % < 150 μm (calibre -100), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10237173
Oxyde de magnésium, 98 %, extra pur, poudre, granulométrie : 99 % < 150 μm (calibre -100), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10237173
10 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10237173
Marque: Thermo Scientific Acros 263830100
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Point d’ébullition 3600.0°C
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide
Point de fusion 2800.0°C
Note relative au nom ca 200 Mesh
Couleur Blanc
Forme physique Poudre amorphe
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol
Poids de la formule 40.29
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Perte par calcination 2% max.
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 3.58
Densité 3.5800g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467997 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number263830025,263830100,263835000
Numéro de lotA0469345 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number263830025,263830100,263835000
Numéro de lotA0465966 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2024 Catalog Number263830025,263830100,263835000
Numéro de lotA0460698 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2024 Catalog Number263830025,263830100,263835000
Numéro de lotA0454901 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number263830025,263830100,263835000
Nom du produit
Oxyde de magnésium, 98 %, extra pur, poudre, granulométrie : 99 % < 150 μm (calibre -100), Thermo Scientific Chemicals >