Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | 117°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5 to 6.5 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 2 kg |
Poids de la formule | 203.31g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de magnésium hexahydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu