Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Omega
Les dispositifs centrifuges Macrosep Advance avec membrane Omega permettent de concentrer rapidement jusqu’à 20 ml d’échantillons biologiques.
Marque:  Cytiva MAP001C38
1239.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24320" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17134731
  • 1305.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
  • Pour les applications de recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Jaune
PES
Non stérile
5 à 20 mL (échantillon)
EFA :7,2 cm2
1 kDa
100/boîte
Nom du produit
Cytiva Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Omega > 1 kDa ; jaune ; 100/boîte