Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Omega
Code produit. p-7089754
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
3 kDa
Comprend:
100/boîte
24/boîte
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
Code produit. 17154731
Marque: Cytiva MAP003C38
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les dispositifs centrifuges Macrosep Advance avec membrane Omega permettent de concentrer rapidement jusqu’à 20 ml d’échantillons biologiques.
  • Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
  • Pour les applications de recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Description EFA :7,2 cm2
Matériau (membrane) PES
MWCO 3 kDa
Stérilité Non stérile
Comprend 100/boîte
Volume (métrique) 5 à 20 mL (échantillon)