Learn More
DWK Life Sciences Flacons de teneur en humidité des antibiotiques Kimble™ Kontes™
Pour déterminer la perte d’humidité lors du séchage des comprimés, des pastilles ou des gélules
Marque: DWK Life Sciences 881700-0000
99.95 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour déterminer la perte d’humidité lors du séchage des comprimés, des pastilles ou des gélules
L’échantillon est pesé, transféré dans le flacon et placé dans une étuve à vide. Le séchage se fait dans l’étuve à une température de 60°C et à une pression de 5 mm ou moins de mercure pendant trois heures. Le pourcentage de perte est alors calculé.
Spécification
2,2 mL | |
Pour déterminer la perte d’humidité lors du séchage des comprimés, des pastilles ou des gélules | |
Plat |
Verre borosilicaté | |
10/10 |