Learn More
Thermo Scientific™ Colonne d’analyse des anticorps monoclonaux MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm
Pour une analyse à haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées, utilisez la colonne d’analyse des anticorps monoclonaux Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm.
Marque: Thermo Scientific™ 082515
2764.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour une analyse à haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées, utilisez les colonnes d’analyse des anticorps monoclonaux Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm. L’unique résine pelliculaire non poreuse offre la puissance de résolution permettant de séparer les variantes des mAb qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une couche hydrophile entoure les microbilles polymériques et élimine les interactions hydrophobes avec la résine, ce qui se traduit par des pics très efficaces. La surface d’échange cationique greffée exclusive fournit un contrôle de sélectivité du pH permettant des séparations haute résolution.
Performances supérieures pour l’analyse des variantes des mAb
- Haute résolution exceptionnelle pour les variantes des mAb
- Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des mAb
- Bien adaptées pour les études de stabilité, le développement de méthodes thérapeutiques mAb et le criblage à haut débit
- La reproductibilité inégalée de colonne à colonne et de lot à lot supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ / CQ
- Répondent aux exigences réglementaires pour la caractérisation biopharmaceutique
- Disponibles en taille des particules de 3, 5 et 10 μm en formats standard et UHPLC. Colonnes à taille des particules plus petite fournissant la même résolution que les colonnes de 10 μm, mais avec un temps d’analyse nettement plus rapide.
Spécification
Colonne analytique | |
0,28 ml/min | |
7000 psi (480 bars) | |
2 à 12 | |
Chaque | |
Sulfonate | |
Polymère sphérique, non poreux | |
Échange d’ions | |
Responsibly packaged |
2,1 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
Non poreuse | |
60°C | |
MAbPac | |
Échange d’ions | |
Bio-LC |