Learn More
Thermo Scientific™ Colonne d’analyse des anticorps monoclonaux MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm
Code produit. p-6110051
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15542284
Marque: Thermo Scientific™ 088242
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une analyse à haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées, utilisez la colonne d’analyse des anticorps monoclonaux Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm.
Pour une analyse à haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées, utilisez les colonnes d’analyse des anticorps monoclonaux Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm. L’unique résine pelliculaire non poreuse offre la puissance de résolution permettant de séparer les variantes des mAb qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une couche hydrophile entoure les microbilles polymériques et élimine les interactions hydrophobes avec la résine, ce qui se traduit par des pics très efficaces. La surface d’échange cationique greffée exclusive fournit un contrôle de sélectivité du pH permettant des séparations haute résolution.
Performances supérieures pour l’analyse des variantes des mAb
  • Haute résolution exceptionnelle pour les variantes des mAb
  • Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des mAb
  • Bien adaptées pour les études de stabilité, le développement de méthodes thérapeutiques mAb et le criblage à haut débit
  • La reproductibilité inégalée de colonne à colonne et de lot à lot supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ / CQ
  • Répondent aux exigences réglementaires pour la caractérisation biopharmaceutique
  • Disponibles en taille des particules de 3, 5 et 10 μm en formats standard et UHPLC. Colonnes à taille des particules plus petite fournissant la même résolution que les colonnes de 10 μm, mais avec un temps d’analyse nettement plus rapide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Débit 0,46 ml/min
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 7000 psi (480 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 12
Porosité Non poreuse
Quantité Chaque
Température Température ambiante jusqu’à 60°C
Phase stationnaire Sulfonate
Gamme de produits MAbPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged