Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 500 avec membrane Supor™, stériles
Code produit. 17124251
Click to view available options
Porosité:
0,1/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,8/0,2 μm
0,8/0,45 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17124251
Marque: Cytiva 12993
Capsules AcroPak conçues pour les applications de recherche uniquement.
  • Pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques
  • Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
  • La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES Hydrophile
Porosité 0,8/0,45 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 500 cm2
Nb par paquet 1 de chaque
Type de sortie Raccord cannelé cranté