Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)4 Methyl-PEG-Amine Compound
MA(PEG)n : composés de polyéthylèneglycol coiffés méthyle et amine contenant 4 à 24 unités PEG ; à utiliser pour les applications de modification de surface et de pégylation de molécules.
Marque:  Thermo Scientific™ 26111
Code produit. 10627344
  • 1062.00€ / 1g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les composés MA(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce sont des réactifs de polyéthylèneglycol à terminaison méthyle et amine, où n est égal aux 4 à 24 unités PEG, qui sont utiles pour diverses applications de modification de surface et de pégylation de molécules.
Les composés MA(PEG)n ont la forme Méthyl-PEGn-Amine et conviennent parfaitement à la dérivation de surfaces et de molécules avec des nombres discrets (n = 4, 8, 12, 24) de groupes d’éthylène glycol. Utilisez une chimie réactive aux amines (par exemple, l’EDC ou l’ester NHS) pour pégyler les surfaces, les protéines ou d’autres molécules avec un nombre précis d’unités PEG hydrophiles et non immunogènes.
Points clés :
  • Les composés purs de taille spécifique assurent un contrôle complet de la pégylation
  • Composés à chaîne droite avec amine primaire terminale simple
  • Adaptable à une variété de procédures de modification
Recommandées dans les cas suivants :
  • Procédez à la pégylation des surfaces carboxylées ou aminées Ajoutez une masse inerte aux protéines, aux immunogènes, aux composés médicamenteux et aux sondes Améliorez la solubilité (diminuez l’agrégation) des protéines ou des peptides sans affecter la fonction Protégez les protéines de la protéolyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
aldéhyde
Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloquants
4 unités d’éthylène glycol
1 g
Composé d’amine
Dès réception, stocker à -20°C, à l’abri de l’humidité. Le produit est expédié à température ambiante.
Amine, amine primaire
Liquide
Eau
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotYH384411 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/09/2023 Catalog Number26111
Numéro de lotYH383592 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/09/2023 Catalog Number26111
Numéro de lotYF380394 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/06/2023 Catalog Number26111
Numéro de lotXK368213 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2022 Catalog Number26111
Numéro de lotXJ367818 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2022 Catalog Number26111
Nom du produit
Thermo Scientific™ MA(PEG)4 Methyl-PEG-Amine Compound > Ma(PEG)4 ; 1 g