Learn More
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™
Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone
419.00€ - 641.00€
Spécification
Matériau | verre |
---|---|
Comprend | Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone |
Type de produit | Flask Kit |
Joint conique standard | 24/40 |
Poids (impériale) | 3 lb |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10335130
|
Labconco™
7554800 |
500 ml |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10734131
|
Labconco™
7554600 |
250 ml |
492.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10395170
|
Labconco™
7555000 |
1000 ml |
641.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10417400
|
Labconco™
7554400 |
100 ml |
474.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10318559
|
Labconco™
7554200 |
50 ml |
419.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10053612
|
Labconco™
7554900 |
750 ml |
595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone
- Avec manchons 24/40
- Le manchon permet de saisir le col et le fond en toute sécurité — aucun contact avec l’échantillon
- Fond plat
- Chargement aisé et lyophilisation rapide des échantillons grâce au col large
- Compatible avec les lyophilisateurs de marque Labconco, Virtis™ et d’autres marques courantes
- Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace
- Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs
Spécification
verre | |
Flask Kit | |
3 lb | |
Large | |
1,4 kg |
Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone | |
24/40 | |
Reusable | |
Plat |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™