Learn More
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™
Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone
Marque:  Labconco™ 7554200
Code produit. 10318559
  • 419.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone
  • Avec manchons 24/40
  • Le manchon permet de saisir le col et le fond en toute sécurité — aucun contact avec l’échantillon
  • Fond plat
  • Chargement aisé et lyophilisation rapide des échantillons grâce au col large
  • Compatible avec les lyophilisateurs de marque Labconco, Virtis™ et d’autres marques courantes
  • Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace
Accessoires requis
  • Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs
Spécification
Spécification
1,33 in
Verre
6,7 cm
Flask Kit
3 lb
Joint
34 mm
50 ml
2,63 in
Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone
24/40
Reusable
Plat
1.4 kg
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™ > 50 ml