Learn More
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone
- Avec manchons 24/40
- Le manchon permet de saisir le col et le fond en toute sécurité — aucun contact avec l’échantillon
- Fond plat
- Chargement aisé et lyophilisation rapide des échantillons grâce au col large
- Compatible avec les lyophilisateurs de marque Labconco, Virtis™ et d’autres marques courantes
- Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace
- Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 3,55 in |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre |
| Hauteur (impériale) | 7,36 in |
| Hauteur (métrique) | 18,7 cm |
| Comprend | Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone |
| Type de produit | Flask Kit |
| Joint conique standard | 24/40 |
| Poids (impériale) | 3 lb |
| Jetable | Reusable |
| Afficher plus |