Learn More
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™
Code produit. 10417400 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10417400
Marque: Labconco™ 7554400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone
  • Avec manchons 24/40
  • Le manchon permet de saisir le col et le fond en toute sécurité — aucun contact avec l’échantillon
  • Fond plat
  • Chargement aisé et lyophilisation rapide des échantillons grâce au col large
  • Compatible avec les lyophilisateurs de marque Labconco, Virtis™ et d’autres marques courantes
  • Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume afin d’assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace
Accessoires requis
  • Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs
Spécification
Diamètre (impériale) externe 2,33 in
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre
Hauteur (impériale) 1,96 in
Hauteur (métrique) 5 cm
Comprend Le flacon en trois pièces complet comprend un col et un fond moulés en verre borosilicaté ultra résistant avec joint en caoutchouc de silicone
Type de produit Flask Kit
Joint conique standard 24/40
Poids (impériale) 3 lb
Jetable Reusable
Mouth Style Joint
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 59,2 mm
Poids (métrique) 1,4 kg