Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Code produit. 17244734 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Chariot mobile, pompe à vide, collecteur de chambre de séchage
Collecteur de chambre de séchage
Pompe à vide, collecteur de chambre de séchage
Nbre d’étagères:
4
6
Pompe à vide:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
s/o
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17244734
Marque: BUCHI 11L200IN1622003001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lyophilisateur avec Infinite-Control™
  • Lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg)
  • Haut niveau d’automatisation
  • Infinite Control™ comprend :
    • Création facile de méthodes
    • Méthode en cours d’exécution
    • Enregistrement des données
    • Enregistrement graphique en temps réel et interruption si nécessaire
Spécification
Type Freeze Dryer
Capacité (métrique) 6 kg
Capacité (impériale) 13,2 lb
Nbre d’étagères 6
Plage de températures (métrique) -55°C à +30°C
Matériau Acier inoxydable
Pompe à vide Edwards nXDS6iC
Comprend Pompe à vide, collecteur de chambre de séchage
Hauteur (impériale) 20,1 in
Longueur (impériale) 23,15 in
Type de bouchon All except North America
Tension 240 V