Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Chariot mobile, pompe à vide, collecteur de chambre de séchage
Collecteur de chambre de séchage
Pompe à vide, collecteur de chambre de séchage
Nbre d’étagères:
4
6
Pompe à vide:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
s/o
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg)
- Haut niveau d’automatisation
- Infinite Control™ comprend :
- Création facile de méthodes
- Méthode en cours d’exécution
- Enregistrement des données
- Enregistrement graphique en temps réel et interruption si nécessaire
Spécification
Spécification
| Type | Freeze Dryer |
| Capacité (métrique) | 6 kg |
| Capacité (impériale) | 13,2 lb |
| Nbre d’étagères | 4 |
| Plage de températures (métrique) | -55°C à +30°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Pompe à vide | Edwards nXDS6iC |
| Comprend | Pompe à vide, collecteur de chambre de séchage |
| Hauteur (impériale) | 20,1 in |
| Longueur (impériale) | 23,15 in |
| Afficher plus |