Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Le Lyovapor L-200 est un lyophilisateur économique et de haute qualité pour les applications standards.
Marque: BUCHI 11L200IN1422000001
14292.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg)
- Haut niveau d’automatisation
- Infinite Control™ comprend :
- Création facile de méthodes
- Méthode en cours d’exécution
- Enregistrement des données
- Enregistrement graphique en temps réel et interruption si nécessaire
Spécification
6 kg | |
4 | |
Acier inoxydable | |
Collecteur de chambre de séchage | |
23,15 in |
13,2 lb | |
-55°C à +30°C | |
s/o | |
20,1 in | |
240 V |