Learn More
Oxyde de lutécium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™ Code produit.: 11346318
Oxyde de lutécium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Code produit. 11346318
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11346318
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011255.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Lutetium(III) oxide serves as a catalyst in a variety of reactions such as polymerization, hydrogenation and alkylation reactions. It is also used in ceramics and glass. In the production of laser crystals, lutetium(III) oxide finds application as an important starting material. Its luminescent properties, a field of interest for researchers and may find potential application in biological fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12032-20-1
Formule moléculaire Lu2O3
Poids moléculaire (g/mol) 397.93
Numéro MDL MFCD00011100
Clé InChI UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+Afficher plusAfficher moins
Nom IUPAC dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) Oxide
Point de fusion 2487°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 397.94
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 9.420 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY17I010 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2024 Catalog Number011255.06,011255.03,011255.14
Numéro de lotY07I019 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number011255.06,011255.03,011255.14
Numéro de lotT25J002 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2023 Catalog Number011255.06,011255.03,011255.14
Nom du produit
Oxyde de lutécium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™ >