Learn More
Chlorure de lutétium(III) hexahydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11326328
Chlorure de lutétium(III) hexahydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326328
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11326328
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011260.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Lutetium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst and laboratory reagent. It is also used in ceramics, optical glasses, electrical components and photo-optical material. It is one of the components of scintillating composition. It serves as a precursor for the preparation of other lutetium complexes. It finds application as one of the starting materials for aluminate phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15230-79-2
Formule moléculaire H3LuN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 364.00
Numéro MDL MFCD00149775
Clé InChI MESQZVHAWZZUAY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC lutetium(3+) tris(nitric acid)
SMILES [Lu+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) chloride hexahydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,5615
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 389.42 (281.33 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251397 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog Number011260.03,011260.06
Numéro de lotX28H019 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011260.03,011260.06
Numéro de lotZ03H037 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011260.03,011260.06
Numéro de lotK25M12 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011260.03,011260.06
Numéro de lotL21Y074 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011260.03,011260.06
Nom du produit
Chlorure de lutétium(III) hexahydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals >