Learn More
Oxyde de lutécium(III), 99,99 %, (à base de métaux traces), mesh de -325, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lutetium(III) oxide |
Note relative au nom | 99.99%, -325 mesh |
CAS | 12032-20-1 |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.94% min |
Formule moléculaire | Lu2O3 |
Formule linéaire | Lu2O3 |
Numéro MDL | MFCD00011100 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lutetium (III) oxide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oxyde de lutécium(III), 99,99 %, (à base de métaux traces), mesh de -325, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu