Learn More
Nitrate de lutécium(III) hydraté, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420470
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Lutetium(III) nitrate hydrate is used in ceramics, glass, phosphors and in lasers. It finds application as a catalyst in petroleum cracking and to prepare laser crystal. Further, it is used in hydrogenation, alkylation and polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100641-16-5
Formule moléculaire LuN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 360.98
Numéro MDL MFCD00150421
Clé InChI APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
CID PubChem 16212852
SMILES [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) nitrate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Lu(NO3)3·xH2O
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in strong mineral acids.
Nom IUPAC Trinitrate de lutetium(3+) hydraté
Poids de la formule 360.98 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lutetium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lutetium(III) nitrate hydrate
Nom du produit
Nitrate de lutécium(III) hydraté, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals >