Learn More
Smeg™ Portoir de chariots inférieur
Nettoyez une large gamme de verrerie avec ce rack de charriots. Les racks pour chariot inférieur Smeg™ sont conçus pour être utilisés avec les lave-vaisselle pour verrerie Smeg.
Marque: Smeg™ CS2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rack inférieur de base
- Fabriqué en acier inox et adapté aux supports de positionnement
- Dimensions : 515 x 507 x 58 mm
Spécification
Portoir de chariots inférieur | |
Pour le maintien de divers supports de verrerie | |
Pour lave-chariots Smeg 60 cm | |
1 de chaque |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Smeg™ Portoir de chariots inférieur > À utiliser avec : Pour lave-chariots Smeg de 60 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu