Learn More
Smeg™ Portoir de chariots supérieur
Nettoyez une large gamme de verrerie avec ce rack de charriots. Les racks pour chariot supérieur Smeg™ sont conçus pour être utilisés avec les lave-vaisselle pour verrerie Smeg.
Marque:  Smeg™ CS1-1
Code produit. 11985604
  • 892.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Rack supérieur avec bras de pulvérisation CS1-1
  • Fabriqué en acier inox et adapté aux supports de positionnement
  • Dimensions : 468 x 481 x 151 mm
Spécification
Spécification
Portoir de chariots supérieur
Pour le positionnement de paniers et de supports en acier inoxydable
Pour lave-chariots Smeg 60 cm
1 de chaque
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Smeg™ Portoir de chariots supérieur > À utiliser avec : Pour lave-chariots Smeg de 60 cm