Learn More
Hamilton™ Seringues pour instruments longue durée
Ces seringues longue durée ont été développées pour résister à des conditions extrêmes, y compris des produits chimiques agressifs et des particules abrasives.
Marque: Hamilton™ 8250-25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe de piston en UHMWPE (polyéthylène de masse molaire très élevée), plus robuste que le PTFE pour une meilleure résistance aux rayures
- Tige de piston en acier inox de type 316, offrant une résistance chimique exceptionnelle
Spécification
Verre borosilicaté, PTFE, UHMWPE | |
Seringue pour instrument | |
150 μl |
7,73 mm | |
1/boîte | |
Luer-Lock |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues pour instruments longue durée > Capacité : 125 ul
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu