Learn More
Sampling Systems™ LiquiThief jetable SteriWare™
Idéal pour une utilisation avec des liquides à faible viscosité. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief est essentiellement une grande seringue qui injecte le liquide dans l’échantillonneur. Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important.
Marque: Sampling Systems™ 8050H-1000
Description
Caractéristiques principales :
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Convient à une utilisation dans les zones ATEX (longueurs de 500 mm et de 1000 mm uniquement)
- Disponible dans 3 tailles différentes
Fonctionnement :
- Insérez l’échantillonneur dans le produit.
- À la profondeur souhaitée, tirez la poignée vers le haut. Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important.
- Retirez l’échantillonneur du produit.
- Poussez la poignée vers le bas pour expulser l’échantillon.
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
- Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
- Aucun nettoyage - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Ceci comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
- Coût efficace - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Stériles disponibles - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou faisceau électronique au niveau SAL10-6.
Spécification
LiquiThief | |
190 mL | |
Non stérile | |
21 mm | |
1000 mm |
HDPE | |
Oui | |
Convient aux liquides comme l’eau et les huiles légères | |
1000 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
120823 | Certificat de conformité | 02/12/2024 | 8050H-1000 |
116296 | Certificat de conformité | 03/06/2024 | 8050H-1000 |
117366 | Certificat de conformité | 13/03/2024 | 8050H-1000 |
110588 | Certificat de conformité | 28/09/2023 | 8050H-1000 |
118433 | Certificat d’analyse | 07/08/2024 | 8050H-1000 |