Learn More
Sampling Systems™ LiquiThief jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Idéal pour une utilisation avec des liquides à faible viscosité. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief est essentiellement une grande seringue qui injecte le liquide dans l’échantillonneur. Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important.
Marque:  Sampling Systems™ 8050H-500
Code produit. 11955626
  • 523.00€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
LiquiThief
100 mL
Non stérile
21 mm
HDPE
Oui
Convient aux liquides comme l’eau et les huiles légères
500 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot116077 Type de certificatCertificat de conformité Date06/02/2024 Catalog Number8050H-500
Numéro de lot110595 Type de certificatCertificat de conformité Date28/11/2023 Catalog Number8050H-500
Numéro de lot109482 Type de certificatCertificat de conformité Date05/06/2023 Catalog Number8050H-500
Numéro de lot109380 Type de certificatCertificat de conformité Date02/05/2023 Catalog Number8050H-500
Numéro de lot108086 Type de certificatCertificat de conformité Date04/04/2023 Catalog Number8050H-500
Nom du produit
Sampling Systems™ LiquiThief jetable SteriWare™ > Capacité : 100 ml