missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

clikeco Bidons de stockage de liquide

Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.

138.00€ - 167.00€

Spécification

Type de produit Bidons de stockage
Certifications/Conformité UN certified
Capacité (impériale) 2.2 gal.
Capacité (métrique) 8.33 L
Couleur White
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
12560177
Afficher les documents
clikeco
XXX33
Liquide organique sans halogène
138.00€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
12580177
Afficher les documents
clikeco
XXX34
Liquide toxique ou réactif
167.00€
1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

  • Équipé d'un bouchon hermétique pour une meilleure gestion des risques
  • Léger et compact, déplacez-le facilement
  • Dispose d'une poignée pour une meilleure prise
  • Blanc et transparent, suivez aisément le niveau de remplissage
  • Conçu en PEHD, un matériau résistant, recyclable et inodore
  • Facilement identifiable grâce au logo clikeco apposé dessus
  • Possibilité de le déposer sur le Thémis, pour une visibilité accrue et un tri fait à la source
  • Conforme à la réglementation en vigueur

Le service lié au produit comprend :

  1. L'étude de vos besoins
  2. La mise à disposition des contenants
  3. La collecte et le remplacement des contenants
  4. L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
  5. L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
  6. La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification

Spécification

Bidons de stockage
2.2 gal.
White
0.4 kg
UN certified
8.33 L
Retention Tank (XXX41), Sorting Support (XXX39)
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
clikeco Bidons de stockage de liquide

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis