Learn More
Acide linoléique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11372117
Acide linoléique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372117
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11372117
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07949.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Unsaturated μ-6 fatty acid Linoleic acid is involved in the production of quick-drying oils which are used in oil paints and varnishes. It is also used in beauty products due to its beneficial properties on the skin such as moisture retention. It is a key starting material for the synthesis of linoleyl alcohol and octadecanoic acid. It is used as a precursor of arachidonic acid (AA) and various prostaglandins. It may be used to improve the delivery and efficacy of anti-cancer drugs and in cancer protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acide gras insaturé µ-6 L’acide linoléique est impliqué dans la production d’huiles à séchage rapide qui sont utilisées dans les peintures à l’huile et les vernis. Il est également utilisé dans les produits de beauté en raison de ses propriétés bénéfiques sur la peau telles que la rétention de l’humidité. Il s’agit d’un matériau de départ clé pour la synthèse de l’alcool linoléylique et de l’acide octadécanoïque. Il est utilisé comme précurseur de l’acide arachidonique (AA) et de diverses prostaglandines. Il peut être utilisé pour améliorer l’administration et l’efficacité des médicaments anticancéreux et la protection contre le cancer.
Solubilité
Miscible au DMSO, à l’éthanol, à l’éther, l’éther de pétrole, au DMF, à l’acétone et au benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-33-3
Formule moléculaire C18H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 280.452
Numéro MDL MFCD00064241
Clé InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonyme linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nom IUPAC acide (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoïque
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Linoleic acid
Point de fusion -12°C
Densité 0.902
Point d’ébullition 230°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Weak, Characteristic
Formule linéaire CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Indice de réfraction 1.4699
Quantité 25 g
Beilstein 1727101
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,5505
Informations sur la solubilité Miscible with dimethyl sulfoxide,ethanol,ether,petroleum ether,dimethylformamide,acetone and benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 280.45
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251445 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL07949.06,L07949.22,L07949.14
Numéro de lotT18K033 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2024 Catalog NumberL07949.06,L07949.22,L07949.14
Numéro de lotM11K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2024 Catalog NumberL07949.06,L07949.22,L07949.14
Numéro de lotN03J011 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2023 Catalog NumberL07949.06,L07949.22,L07949.14
Numéro de lotU24I012 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2022 Catalog NumberL07949.06,L07949.22,L07949.14
Nom du produit
Acide linoléique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >