Learn More
Fisherbrand™ Tissu de nettoyage pour objectif de grade 913
Utilisé pour le nettoyage des lentilles optiques.
1.53€ - 1295.00€
Spécification
Type de produit | Chiffon de nettoyage des lentilles |
---|---|
À utiliser avec (application) | Nettoyage de diverses lentilles optiques (objectif, microscope binoculaire, loupe, verres, etc.), nettoyage de filaments de fibres optiques |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11774566
|
Fisherbrand™
0913F00021 |
100 x 80 mm | 25 Sheets | N/A | N/A | N/A | |||||
15555669
|
Fisherbrand™
OP13L0810L |
100 x 80 mm | 50 Sheets | N/A | N/A | N/A | |||||
11784566
|
Fisherbrand™
0913F00022 |
135 x 95 mm | 25 feuilles | N/A | N/A | N/A | |||||
11769925
|
Fisherbrand™
0913F00024 |
150 x 100 mm | 100 feuilles |
65.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11779925
|
Fisherbrand™
0913F00028 |
300 x 200 mm | 100 feuilles |
68.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11730565
|
Fisherbrand™
0913F00023 |
170 x 135 mm | 500 feuilles |
47.65€
500 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11740565
|
Fisherbrand™
0913F00026 |
190 x 135 mm | 500 feuilles |
68.75€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11750565
|
Fisherbrand™
0913F00035 |
540 x 380 mm | 500 feuilles | N/A | N/A | N/A | |||||
11517362
|
Fisherbrand™
0913F00032 |
135 x 95 mm | 50 feuilles |
12.73€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Papier très fin
- 100 % chanvre de Manille
- Ne peluche pas
- Poids : 12 g/m2
Application
- Nettoyage de diverses lentilles optiques
- Nettoyage des filaments de fibres optiques
Spécification
Chiffon de nettoyage des lentilles | |
Nettoyage de diverses lentilles optiques (objectif, microscope binoculaire, loupe, verres, etc.), nettoyage de filaments de fibres optiques |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tissu de nettoyage pour objectif de grade 913