Learn More
Fisherbrand™ Tissu de nettoyage pour objectif de grade 913
Utilisé pour le nettoyage des lentilles optiques.
Marque:  Fisherbrand™ 0913F00028
Code produit. 11779925
  • 68.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Papier très fin
  • 100 % chanvre de Manille
  • Ne peluche pas
  • Poids : 12 g/m2
Application
  • Nettoyage de diverses lentilles optiques
  • Nettoyage des filaments de fibres optiques
Spécification
Spécification
Lingette de nettoyage pour verres
Nettoyage de diverses lentilles optiques (objectif, microscope binoculaire, loupe, verres, etc.), nettoyage de filaments de fibres optiques
100 feuilles
300 x 200 mm
Papier manille
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Tissu de nettoyage pour objectif de grade 913 > Dimensions : 300 x 200 mm (L x l) ; Quantité : 100 feuilles