Learn More
Fisherbrand™ Tissu de nettoyage pour objectif de grade 913
Code produit. 11517362 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Quantité:
100 feuilles
25 feuilles
25 feuilles
50 feuilles
500 feuilles
50 feuilles
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 11517362
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour le nettoyage des lentilles optiques.
  • Papier très fin
  • 100 % chanvre de Manille
  • Ne peluche pas
  • Poids : 12 g/m2
Application
  • Nettoyage de diverses lentilles optiques
  • Nettoyage des filaments de fibres optiques
Spécification
Type de produit Lingette de nettoyage pour verres
Dimensions (L x l) 135 x 95 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage de diverses lentilles optiques (objectif, microscope binoculaire, loupe, verres, etc.), nettoyage de filaments de fibres optiques
Matériau Fibres de papier manille
Quantité 50 feuilles