Learn More
Fisherbrand™ Tissu de nettoyage pour objectif de grade 913
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Quantité:
100 feuilles
25 feuilles
25 feuilles
50 feuilles
500 feuilles
50 feuilles
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
- Papier très fin
- 100 % chanvre de Manille
- Ne peluche pas
- Poids : 12 g/m2
Application
- Nettoyage de diverses lentilles optiques
- Nettoyage des filaments de fibres optiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chiffon de nettoyage des lentilles |
| Dimensions (L x l) | 540 x 380 mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage de diverses lentilles optiques (objectif, microscope binoculaire, loupe, verres, etc.), nettoyage de filaments de fibres optiques |
| Matériau | Manilla |
| Quantité | 500 feuilles |