Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400110
Code produit. 16647105
  • 800.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Boîtier plat - s’installe entre deux lentilles pour une utilisation avec revolver porte-objectif
  • Éclairage extra homogène
  • Sans entretien avec une durée de vie de 50 000 heures pour les LED blanches.
  • Température LED à régulation active
  • Jeu de polariseurs disponible (400 575)
  • Jeu de filtres de diffusion et de polarisation disponible (400 580)
  • Contrôleur VisiLED à commander séparément
Spécification
Spécification
Lampe à anneau VisiLED
Intensive Brightfield S40-75
92 mm
Une grande variété de tâches, des applications en sciences de la vie et l’industrie
1 in.
50 000 heures
110 klx (WD 85 mm)
VisiLED
3.6 in.
66 mm
Contrôleur VisiLED
25 mm
LED
55 to 145 mm
Vidéos
  • How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE_FRENCH subs
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:16
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:16
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE_FRENCH subs
  • How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:16
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:16
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series > Nouvelle conception : boîtier plat