Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series
VisiLED Ring Lights are available in brightfield, darkfield and UV versions. All offer extremely homogeneous and shadow free illumination with a well designed heat sink enabling maximum brightness and a long lifetime.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400225
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pÉclairage puissantnbsp;; Oslash;i = 66 mm, distance de travail 25 - 50 mm ; éclairage extrêmement homogène et sans ombre dans un boîtier métallique robuste et dissipateur de chaleur bien pensé pour permettre une luminosité maximale de 80 kLux et une longue durée de vie d’au moins 50 000 heuresnbsp;; à utiliser avec les contrôleurs VisiLED/pulliConception ergonomique fine/liliSegmentable/liliTempérature LED à régulation active/li/ulSpécification
Lampe à anneau à LED | |
Intensive Brightfield S 80-25 | |
Diamètre extérieur = 114 mm ; diamètre intérieur = 66 mm | |
Distance d’utilisation : de 25 à 50 mm | |
Contrôleur VisiLED MC750, MC1100 ou MC1500 | |
25 mm | |
de 25 à 50 mm |
VisiLED | |
4.5 in. | |
66 mm | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
1 in. | |
360 klx (WD 30 mm) | |
25 to 50 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Vidéos
-
How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE_FRENCH subs
-
How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
-
Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (EN)
-
Schott - Contrasting using Segment Modes on a Ring Light (FR)
SCHOTT VisiLED_Brochure_FR_2023.pdf
Taille: 1.6 MB
SCHOTT VisiLED_Brochure_EN_2023.pdf
Taille: 1.4 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ LED Ring Light for VisiLED Series > VisiLED Ring Light; Type: Brightfield LED Ring Light; Lux: 360 klx (WD 30 mm)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu