Learn More
Kautex™ Pissettes de sécurité de 250 ml
Conçues pour fournir un flux de liquide précis et fin. Les pissettes de sécurité Kautex™ de 250 ml offrent une excellente résistance chimique pour la sécurité en laboratoire.
50.26€ - 753.95€
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 30,8mm
Matériau PEBD
Nb par paquet 10
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Chemical Label Couleur de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Chemical Label Couleur de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
15758877
Afficher les documents
Kautex™
2000770020
Acétone Rouge Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15718877
Afficher les documents
Kautex™
2000770016
Éthanol Vert
50.26€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15728877
Afficher les documents
Kautex™
2000770017
Isopropanol Jaune Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17858107
Afficher les documents
Kautex™
2000770018
Méthanol Orange Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15738877
Afficher les documents
Kautex™
2000770018
Méthanol Orange
52.90€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15748877
Afficher les documents
Kautex™
2000770019
Eau distillée Bleu
58.85€
10 pièces
En stock
Description
  • Imprimées avec des symboles de danger et des substances de contenu en allemand, anglais et français
  • Espace d’écriture
  • Impression résistante à l’abrasion
  • La couleur du bouchon correspond à la couleur de l’encre pour faciliter l’identification des milieux
  • Étanche
  • Complètement vidées par le tube de distribution coulissant, même lorsqu’elles sont inversées.
Conviennent aux liquides déclarés. Ne conviennent pas aux aliments.
Spécification
Spécification
250 ml
30,8mm
10
Large
120 mm
64 mm
Naturel
PEBD
150/boîte
Rond
Pissette
Bouchon à vis avec buse de distribution