Learn More
Kautex™ Pissettes de sécurité de 250 ml
Conçues pour fournir un flux de liquide précis et fin. Les pissettes de sécurité Kautex™ de 250 ml offrent une excellente résistance chimique pour la sécurité en laboratoire.
Marque: Kautex™ 2000770017
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Imprimées avec des symboles de danger et des substances de contenu en allemand, anglais et français
- Espace d’écriture
- Impression résistante à l’abrasion
- La couleur du bouchon correspond à la couleur de l’encre pour faciliter l’identification des milieux
- Étanche
- Complètement vidées par le tube de distribution coulissant, même lorsqu’elles sont inversées.
Spécification
250 ml | |
30,8mm | |
10 | |
Jaune | |
Rond | |
Pissette | |
64 mm |
Naturel | |
PEBD | |
150/boîte | |
Large | |
120 mm | |
Isopropanol | |
Bouchon à vis avec buse de distribution |