Learn More
Kautex™ Pissettes de sécurité de 250 ml
Conçues pour fournir un flux de liquide précis et fin. Les pissettes de sécurité Kautex™ de 250 ml offrent une excellente résistance chimique pour la sécurité en laboratoire.
Marque:  Kautex™ 2000770018
Code produit. 17858107
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Imprimées avec des symboles de danger et des substances de contenu en allemand, anglais et français
  • Espace d’écriture
  • Impression résistante à l’abrasion
  • La couleur du bouchon correspond à la couleur de l’encre pour faciliter l’identification des milieux
  • Étanche
  • Complètement vidées par le tube de distribution coulissant, même lorsqu’elles sont inversées.
Conviennent aux liquides déclarés. Ne conviennent pas aux aliments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250 ml
30,8mm
10
Orange
Rond
Pissette
64 mm
Naturel
PEBD
150/boîte
Large
120 mm
Méthanol
Bouchon à vis avec buse de distribution