Learn More
Kautex™ Pissettes de sécurité de 250 ml
Conçues pour fournir un flux de liquide précis et fin. Les pissettes de sécurité Kautex™ de 250 ml offrent une excellente résistance chimique pour la sécurité en laboratoire.
Marque:  Kautex™ 2000770018
Code produit. 15738877
  • 52.90€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Imprimées avec des symboles de danger et des substances de contenu en allemand, anglais et français
  • Espace d’écriture
  • Impression résistante à l’abrasion
  • La couleur du bouchon correspond à la couleur de l’encre pour faciliter l’identification des milieux
  • Étanche
  • Complètement vidées par le tube de distribution coulissant, même lorsqu’elles sont inversées.
Conviennent aux liquides déclarés. Ne conviennent pas aux aliments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250 ml
30,8mm
10
Orange
Rond
Pissette
64 mm
Naturel
PEBD
150/boîte
Large
120 mm
Méthanol
Bouchon à vis avec buse de distribution