Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bouillon LB (Lennox)
Milieu nutritionnellement riche développé par Lennox pour la croissance et le maintien d’une culture pure de souches recombinantes d’E. coli. Il s’agit d’un milieu de croissance riche doté de toutes les exigences nutritionnelles pour les colorants E.Coli.
Marque: Thermo Scientific Chemicals H26760.36
75.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
LB Broth (Lennox) is nutritionally rich medium developed by Lennox for the growth and maintenance of pure culture of recombinant strains of E. coli. It is a rich growth medium that contains all the nutritional requirements for E.Coli stains. In the formula, Tryptone provides nitrogen, vitamins, minerals and amino acids essential for growths. Yeast extract is source of vitamins, particularly the B-group. Sodium chloride supplies essential electrolytes for transport and osmotic balance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le bouillon LB est composé de tryptone (produit de digestion pancréatique de caséine), de chlorure de sodium et d’extrait de levure. Le tryptone fournit de l’azote, des vitamines, des minéraux et des amino-acides essentiels à la croissance de ces souches. L’extrait de levure est une source de vitamines, en particulier du groupe B. Le chlorure de sodium fournit des électrolytes essentiels pour le transport et l’équilibre osmotique
Application
• Le bouillon LB (Lennox) est un milieu de croissance riche qui contient toutes les exigences nutritionnelles pour la croissance et le maintien d’une culture pure de souches d’Escherichia coli recombinantes afin de permettre la purification plasmidique et/ou l’expression protéique
• Le bouillon LB (Lennox) est utilisé pour la remise en suspension des fractions cellulaires de T. pyriformis dans une étude pour effectuer le fractionnement des extraits cellulaires
Spécification
Poudre | |
Bouteille en verre | |
500 g | |
Hygroscopique ; sensible à l’humidité |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P21L017 | Certificat d’analyse | 24/03/2025 | H26760.36,H26760.22 |
N10L023 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | H26760.36,H26760.22 |
10249654 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | H26760.36,H26760.22 |
W01J008 | Certificat d’analyse | 22/09/2023 | H26760.36,H26760.22 |
S27J018 | Certificat d’analyse | 04/07/2023 | H26760,H26760.36,H26760.22 |