Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, Lennox, poudre
Les formulations pour le milieu de croissance d’E. coli appelé milieu LB contiennent généralement 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre ; le milieu LB Lennox contient également 5 g de NaCl par litre
Marque: MP Biomedicals™ 113002132
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Formule
- Utiliser 20 g de poudre par litre
- Contenu/L : 10 g de tryptone, 5 g d’extrait de levure, 5 g de NaCl
Spécification
Molecular Biology Certified™ | |
Poudre | |
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 5 g/l | |
1000 g |
15°C à 30°C | |
Milieu LB, Lennox | |
Pour la croissance des bactéries |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Milieu LB, Lennox, poudre > 1 kg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu