Learn More
Ansell Gants en latex Microflex™ 63-864
Code produit. 15549451
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15549451
Marque: Ansell 63864080
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ils préviennent les déchirures et les accrocs grâce aux bouts des doigts plus épais que la moyenne. Les gants en latex Ansell™ Microflex™ 63-864 offrent une préhension fiable et précise.
  • Le bout des doigts est plus épais que la plupart des gants en latex standard pour une protection optimale.
  • Les bouts de doigts améliorés et texturés offrent une prise sûre et fiable pour les environnements de travail difficiles et améliorent la dextérité pour une productivité accrue.
  • Que la tâche à accomplir soit de moyenne ou de grande envergure, les mains restent sûres et sèches, – même dans des conditions humides ou sèches.
  • L’épaisseur de la paume satisfait et dépasse les normes de qualité.
  • Les taux de micro-trous sont inférieurs aux exigences minimales standard pour les gants de latex moyens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 374
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applications Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Couleur Naturel
Jetable Oui
Finition externe Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0079 in.
Finger Thickness (Metric) 0.75 mm
Latex Free Non
Matériau Latex, caoutchouc naturel
Palm Thickness (English) 0.0075 in.
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Latex Disposable Gloves
Dimensions 7,5
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 0.020 in.
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Type de manchette de gant Ourlé
Grip Design Textured
Type d’emballage Distributeur
Quantité 100/paquet
Longueur (impériale) 9.6 in.
Longueur (métrique) 245 mm