Learn More
Nitrate de lanthane(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11357647
Nitrate de lanthane(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357647
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11357647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012915.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10277-43-7
Formule moléculaire H12LaN3O15
Poids moléculaire (g/mol) 433.01
Numéro MDL MFCD00149751
Clé InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 16211478
Nom IUPAC trinitrate de lanthane(3+) ; hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Point de fusion 40°C
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,5363
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acids.
Poids de la formule 433.01 (324.92 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ12K006 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number012915.36,012915.22
Numéro de lotR22K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/10/2024 Catalog Number012915.36,012915.22
Numéro de lotR17K017 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog Number012915.36,012915.22
Numéro de lotN19K010 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2024 Catalog Number012915.36,012915.22
Numéro de lotY01J033 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2023 Catalog Number012915.36,012915.22
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Nom du produit
Nitrate de lanthane(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >