Learn More
Nitrate de lanthane(III) hexahydraté, 99,995 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 126.0°C |
Nom chimique ou matériau | Lanthanum(III) nitrate hexahydrate |
Point de fusion | 40.0°C |
Couleur | Gris |
Forme physique | Poudre et granulés |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.995% |
Formule linéaire | La(NO3)3·6H2O |
Fieser | 11,283 |
Merck Index | 15, 5414 |